2,3-Dichloropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR959640-1G OR959640-5G
APOSOR959640-1GEA 377 EUR
APOSOR959640-1G APOSOR959640-5G
2,3-Dichloropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 96%
2,3-Dichloropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Formula: C₈H₄Cl₂N₂O
MW: 215,036 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25953923
Núm. CAS: 117890-82-1