2-methyl-1,5-naphthyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959646-1G OR959646-250MG OR959646-5G OR959646-10G
APOSOR959646-1GEA 102 EUR
APOSOR959646-1G APOSOR959646-250MG APOSOR959646-5G APOSOR959646-10G
2-methyl-1,5-naphthyridine 95%
2-methyl-1,5-naphthyridine
Formula: C₉H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07437992
Núm. CAS: 7675-32-3