3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR959666-1G OR959666-250MG
APOSOR959666-1GEA 49.3 EUR
APOSOR959666-1G APOSOR959666-250MG
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₈H₇BrN₂
MW: 211,059 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09743454
Núm. CAS: 281192-91-4