Methyl 5-amino-2-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959677-1G OR959677-250MG
APOSOR959677-1GEA 273 EUR
APOSOR959677-1G APOSOR959677-250MG
Methyl 5-amino-2-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Methyl 5-amino-2-chloropyridine-3-carboxylate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848216
Núm. CAS: 886435-73-0