methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 5-methoxypicolinate
OR959687-5G
APOSOR959687-5GEA 200 EUR
APOSOR959687-5G
methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate 98%
methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11975090
Núm. CAS: 29681-39-8