2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959693-1G OR959693-250MG
APOSOR959693-1GEA 632 EUR
APOSOR959693-1G APOSOR959693-250MG
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol 98%
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,571 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16610469
Núm. CAS: 1227580-80-4