2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959694-1G OR959694-250MG
APOSOR959694-1GEA 52.2 EUR
APOSOR959694-1G APOSOR959694-250MG
2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine 95%
2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,569 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19690032
Núm. CAS: 97944-45-1