3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959696-1G OR959696-5G
APOSOR959696-1GEA 219 EUR
APOSOR959696-1G APOSOR959696-5G
3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16852854
Núm. CAS: 1339121-92-4