5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959700-1G OR959700-5G
APOSOR959700-1GEA 161 EUR
APOSOR959700-1G APOSOR959700-5G
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol 98%
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol
Formula: C₆H₆ClNO₂
MW: 159,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18415703
Núm. CAS: 94135-59-8