6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-5-methoxynicotinaldehyde
OR959701-1G OR959701-250MG
APOSOR959701-1GEA 806 EUR
APOSOR959701-1G APOSOR959701-250MG
6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,581 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189003
Núm. CAS: 1060801-67-3