5-Chloroquinazolin-4-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959731-1G
OR959731-250MG
APOSOR959731-1GEA
538
EUR
APOSOR959731-1G
APOSOR959731-250MG
5-Chloroquinazolin-4-amine 98%
5-Chloroquinazolin-4-amine
Formula:
C₈H₆ClN₃ MW: 179.606 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02323641 Núm. CAS: 19808-34-5 |