Ethyl 2-(N-hydroxyimino)-2-(pyridin-2-yl)acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959749-1G OR959749-250MG
APOSOR959749-1GEA 290 EUR
APOSOR959749-1G APOSOR959749-250MG
Ethyl 2-(N-hydroxyimino)-2-(pyridin-2-yl)acetate 98%
Ethyl 2-(N-hydroxyimino)-2-(pyridin-2-yl)acetate
Formula: C₉H₁₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03939045
Núm. CAS: 71721-67-0