N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959755-1G OR959755-5G
APOSOR959755-1GEA 132 EUR
APOSOR959755-1G APOSOR959755-5G
N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide 98%
N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide
Formula: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19671808
Núm. CAS: 1037045-67-2