b-Amino-3-chlorobenzenepropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959761-1G OR959761-250MG OR959761-500MG
APOSOR959761-1GEA 0 EUR
APOSOR959761-1G APOSOR959761-250MG APOSOR959761-500MG
b-Amino-3-chlorobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-chlorobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10034619
Núm. CAS: 37844-06-7