1-(5-hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 1-(5-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone

OR959785-1G
APOSOR959785-1GEA 128 EUR
APOSOR959785-1G
1-(5-hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%
1-(5-hydroxypyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137,136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697710
Núm. CAS: 67310-56-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR