4-cyanoquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Quinoline-4-carbonitrile
OR959787-1G
APOSOR959787-1GEA 52.2 EUR
APOSOR959787-1G
4-cyanoquinoline 97%
4-cyanoquinoline
Formula: C₁₀H₆N₂
MW: 154,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00972111
Núm. CAS: 2973-27-5