Methyl 4-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-chloro-6-methylnicotinate
OR959791-1G OR959791-250MG
APOSOR959791-1GEA 53.8 EUR
APOSOR959791-1G APOSOR959791-250MG
Methyl 4-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylate 97%
Methyl 4-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,608 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374919
Núm. CAS: 886372-05-0