3,5-Dimethoxypyridazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959818-1G OR959818-250MG
APOSOR959818-1GEA 754 EUR
APOSOR959818-1G APOSOR959818-250MG
3,5-Dimethoxypyridazine 97%
3,5-Dimethoxypyridazine
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22381712
Núm. CAS: 2096-20-0