N-Methoxy-N,2-dimethylpropanamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959864-1G OR959864-25G
APOSOR959864-1GEA 0 EUR
APOSOR959864-1G APOSOR959864-25G
N-Methoxy-N,2-dimethylpropanamide 98%
N-Methoxy-N,2-dimethylpropanamide
Formula: C₆H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847606
Núm. CAS: 113778-69-1