N-Methoxy-N-methylpentanamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959866-1G OR959866-5G
APOSOR959866-1GEA 81.2 EUR
APOSOR959866-1G APOSOR959866-5G
N-Methoxy-N-methylpentanamide 95%
N-Methoxy-N-methylpentanamide
Formula: C₇H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05149014
Núm. CAS: 129118-11-2