1-Propylpyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Propyl-1H-pyrazole
OR959874-100G OR959874-25G
APOSOR959874-100GEA 445 EUR
APOSOR959874-100G APOSOR959874-25G
1-Propylpyrazole 98%
1-Propylpyrazole
Formula: C₆H₁₀N₂
MW: 110,157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08696396
Núm. CAS: 32500-67-7
UN: 1993
ADR: 3,III