1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959881-10G OR959881-1G OR959881-5G
APOSOR959881-10GEA 538 EUR
APOSOR959881-10G APOSOR959881-1G APOSOR959881-5G
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole 97%
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18889145
Núm. CAS: 1344382-51-9