1-Butylpyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Butyl-1H-pyrazole
OR959882-1G OR959882-5G
APOSOR959882-1GEA 74.1 EUR
APOSOR959882-1G APOSOR959882-5G
1-Butylpyrazole 98%
1-Butylpyrazole
Formula: C₇H₁₂N₂
MW: 124,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08701137
Núm. CAS: 52096-24-9