2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959893-1G OR959893-5G
APOSOR959893-1GEA 328 EUR
APOSOR959893-1G APOSOR959893-5G
2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 95%
2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18251009
Núm. CAS: 1236365-97-1