2-Butylpyrazole-3-carbaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959894-1G OR959894-5G
APOSOR959894-1GEA 219 EUR
APOSOR959894-1G APOSOR959894-5G
2-Butylpyrazole-3-carbaldehyde 96%
2-Butylpyrazole-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20441938
Núm. CAS: 1345472-13-0