2-(Cyclopropylamino)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959901-10G OR959901-1G OR959901-5G
APOSOR959901-10GEA 754 EUR
APOSOR959901-10G APOSOR959901-1G APOSOR959901-5G
2-(Cyclopropylamino)benzonitrile 97%
2-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11155689
Núm. CAS: 675575-45-8