2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959902-1G OR959902-5G
APOSOR959902-1GEA 168 EUR
APOSOR959902-1G APOSOR959902-5G
2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
2-(Isopropylamino)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160.216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11144672
Núm. CAS: 147531-47-3