2-(Cyclopentylamino)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959904-1G OR959904-5G
APOSOR959904-1GEA 168 EUR
APOSOR959904-1G APOSOR959904-5G
2-(Cyclopentylamino)benzonitrile 95%
2-(Cyclopentylamino)benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,253 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11144623
Núm. CAS: 173316-38-6