2-(Ethylamino)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959906-1G OR959906-5G
APOSOR959906-1GEA 145 EUR
APOSOR959906-1G APOSOR959906-5G
2-(Ethylamino)benzonitrile 98%
2-(Ethylamino)benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂
MW: 146.189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11144683
Núm. CAS: 30091-24-8