2-(Methylamino)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959908-10G OR959908-1G OR959908-5G
APOSOR959908-10GEA 0 EUR
APOSOR959908-10G APOSOR959908-1G APOSOR959908-5G
2-(Methylamino)benzonitrile 98%
2-(Methylamino)benzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11155692
Núm. CAS: 17583-40-3