2-(Propylamino)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959910-10G OR959910-1G OR959910-5G
APOSOR959910-10GEA 538 EUR
APOSOR959910-10G APOSOR959910-1G APOSOR959910-5G
2-(Propylamino)benzonitrile 98%
2-(Propylamino)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11155673
Núm. CAS: 74396-53-5