3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959916-1G OR959916-25G OR959916-5G
APOSOR959916-1GEA 125 EUR
APOSOR959916-1G APOSOR959916-25G APOSOR959916-5G
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene 98%
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093901
Núm. CAS: 39110-92-4