Methyl 1-(cyclopropylmethyl)azetidine-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959918-1G
OR959918-5G
APOSOR959918-1GEA
219
EUR
APOSOR959918-1G
APOSOR959918-5G
Methyl 1-(cyclopropylmethyl)azetidine-3-carboxylate 95%
Methyl 1-(cyclopropylmethyl)azetidine-3-carboxylate
Formula:
C₉H₁₅NO₂ MW: 169,221 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20529527 Núm. CAS: 1352318-12-7 |