2-(Diethylamino)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959934-1G
OR959934-5G
APOSOR959934-1GEA
290
EUR
APOSOR959934-1G
APOSOR959934-5G
2-(Diethylamino)benzonitrile 98%
2-(Diethylamino)benzonitrile
Formula:
C₁₁H₁₄N₂ MW: 174,242 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11155678 Núm. CAS: 197507-52-1 |