4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR959946-1G OR959946-5G
APOSOR959946-1GEA 114 EUR
APOSOR959946-1G APOSOR959946-5G
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine 98%
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine
Formula: C₁₅H₃₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21333075
Núm. CAS: 888944-67-0