6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959963-1G
OR959963-5G
APOSOR959963-1GEA
290
EUR
APOSOR959963-1G
APOSOR959963-5G
6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde 98%
6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde
Formula:
C₈H₉ClN₂O MW: 184.623 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD21333091 Núm. CAS: 1233698-83-3 |