N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959965-1G OR959965-5G
APOSOR959965-1GEA 168 EUR
APOSOR959965-1G APOSOR959965-5G
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine 98%
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine
Formula: C₁₀H₁₅NS
MW: 181,298 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03724762
Núm. CAS: 58924-50-8