tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959972-1G OR959972-5G
APOSOR959972-1GEA 219 EUR
APOSOR959972-1G APOSOR959972-5G
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
Formula: C₉H₁₅NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04556798
Núm. CAS: 344257-87-0