Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR959992-10G OR959992-1G OR959992-5G
APOSOR959992-10GEA 502 EUR
APOSOR959992-10G APOSOR959992-1G APOSOR959992-5G
Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
Formula: C₈H₁₃NS
MW: 155,261 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04506878
Núm. CAS: 751436-48-3