2-(Isobutylamino)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960002-1G OR960002-5G
APOSOR960002-1GEA 168 EUR
APOSOR960002-1G APOSOR960002-5G
2-(Isobutylamino)benzonitrile 97%
2-(Isobutylamino)benzonitrile
Formula: C₁₁H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11144635
Núm. CAS: 204078-86-4