1-Propylpyrazol-4-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960050-1G OR960050-5G
APOSOR960050-1GEA 270 EUR
APOSOR960050-1G APOSOR960050-5G
1-Propylpyrazol-4-ol 98%
1-Propylpyrazol-4-ol
Formula: C₆H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22192551
Núm. CAS: 78242-21-4