2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Benzoic acid, 2-ethoxy-5-formyl-
OR960066-1G
OR960066-5G
APOSOR960066-1GEA
290
EUR
APOSOR960066-1G
APOSOR960066-5G
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid 96%
2-Ethoxy-5-formylbenzoic acid
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ MW: 194,184 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05625188 Núm. CAS: 848606-43-9 |