3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960080-1G OR960080-5G
APOSOR960080-1GEA 290 EUR
APOSOR960080-1G APOSOR960080-5G
3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride 95%
3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO·ClH
MW: 163,645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22205833
Núm. CAS: 1375069-07-0