6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR960084-1G OR960084-250MG OR960084-5G
APOSOR960084-1GEA 24.8 EUR
APOSOR960084-1G APOSOR960084-250MG APOSOR960084-5G
6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
Formula: C₅H₄ClIN₂
MW: 254,456 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11520341
Núm. CAS: 351227-42-4