2-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960086-1G
OR960086-5G
APOSOR960086-1GEA
163
EUR
APOSOR960086-1G
APOSOR960086-5G
2-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 97%
2-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ MW: 199,634 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02684306 Núm. CAS: 289686-74-4 |