4-(Propane-1-sulphonyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960090-1G OR960090-5G
APOSOR960090-1GEA 219 EUR
APOSOR960090-1G APOSOR960090-5G
4-(Propane-1-sulphonyl)aniline 98%
4-(Propane-1-sulphonyl)aniline
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09936494
Núm. CAS: 86810-78-8