(2-Methyl-2H-pyrazol-3-yl)acrylic acid 98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR960121-1G OR960121-5G
APOSOR960121-1GEA 139 EUR
APOSOR960121-1G APOSOR960121-5G
(2-Methyl-2H-pyrazol-3-yl)acrylic acid 98%
(2-Methyl-2H-pyrazol-3-yl)acrylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08559038
Núm. CAS: 1006959-18-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR