1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960139-1G OR960139-5G
APOSOR960139-1GEA 255 EUR
APOSOR960139-1G APOSOR960139-5G
1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one 95%
1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573028
Núm. CAS: 3556-81-8