2-amino-4-isopropylthiophene-3-carbonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960172-1G OR960172-250MG
APOSOR960172-1GEA 574 EUR
APOSOR960172-1G APOSOR960172-250MG
2-amino-4-isopropylthiophene-3-carbonitrile 96%
2-amino-4-isopropylthiophene-3-carbonitrile
Formula: C₈H₁₀N₂S
MW: 166,243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10695775
Núm. CAS: 10413-35-1