4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Thiophen-2-ylmethyl)mopholine
OR960178-1G OR960178-5G
APOSOR960178-1GEA 219 EUR
APOSOR960178-1G APOSOR960178-5G
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine 98%
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine
Formula: C₉H₁₃NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01309097
Núm. CAS: 338454-48-1